Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout de Drechsel
Les flacons laveurs de gaz sont utilisés pour épurer les gaz en les faisant traverser un liquide adapté.
Marque:  DWK Life Sciences 247130008
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10238490
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Utilisez le code promo 24135 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons de lavage des gaz sont nécessaires, composés d’un tube de distribution des gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et les impuretés du gaz sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé pour ainsi dire. Un disque filtrant dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible et forme ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
  • Tête de type Drechsel
  • Avec système de connexion à vis
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Les pièces individuelles peuvent également être commandées séparément
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Taille (métrique) du raccord de 9 mm
1
9 mm
1/boîte
Verre borosilicaté (3,3), PBT, VMQ, PP
sans plaque filtrante
Filetage de taille GL 45
Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; avec filetage pour un échange rapide des flacons contenant du liquide ; filtrage
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout de Drechsel > Sans disque filtrant
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis