Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke: DWK Life Sciences 213514103
247.95 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Mit kurzem Stiel
- Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
80 mm | |
Autoklavierbar | |
10 St./Packung |
Boro 3.3 | |
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern | |
Nicht nach DIN ISO. |