Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit langem Stiel, Bunsentrichter
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten. Zusätzlich dazu besitzt der Bunsentrichter einen langen Stiel.
273.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756173
|
DWK Life Sciences
213533306 |
55 mm |
274.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766173
|
DWK Life Sciences
213533803 |
70 mm |
273.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776173
|
DWK Life Sciences
213534105 |
80 mm |
437.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Mit langem Stiel
- Bunsentrichter
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Autoklavierbar | |
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern | |
10 St./Packung |