Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flache O-Ring-Dichtung
Die flache, flexible EPDM Gummi GL 45-Dichtung bildet eine luftdichte Versiegelung zwischen einer DURAN™ GL 45-Flasche und GL 45-Anschlusskappen.
Marke: DWK Life Sciences 1152752
7.48 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weicher, flexibler EPDM-Gummi bildet eine luftdichte Dichtung
- EPDM sorgt für eine luftdichte Abdichtung mit Flasche
Spezifikation
40 mm O-Ring-Dichtung für GL 45 Multifunktions-Kappen runde EPDM-Dichtungen 1,5 mm dick mit einem 40 mm Außen- und 29 mm Innendurchmesser | |
GL 45 | |
EPDM |
Sterile Flüssigkeitsübertragung in und aus Laborflaschen; Gasübertragung in und aus Laborflaschen; Flüssigkeitsübertragung zwischen Laborflaschen; Zuführung von Reagenzien an Geräte | |
5/Packung |