Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Rundkolben, Flansch mit Nut, vakuumfest
Das Unterteil eines Planflansch-Rundkolbens besitzt eine Rundkolben-ähnliche Form und eignet sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
200.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Bei einer maximalen Einsatztemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produkttyp | DN 100 |
Temperaturbereich (metrisch) | 250 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10642771
|
DWK Life Sciences
243956303 |
2000 mL |
200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10008180
|
DWK Life Sciences
243957102 |
4000 mL |
292.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10425221
|
DWK Life Sciences
243958604 |
10.000 mL |
478.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12779656
|
DWK Life Sciences
243957608 |
6000 mL |
339.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10474871
|
DWK Life Sciences
243959103 |
20.000 mL |
636.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
250 °C |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Bei einer maximalen Einsatztemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten | |
DN 100 | |
Autoklavierbar |