Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, mit Mittelhals
Der Deckel eines Planfanschgefäßes eignet sich zum Verschließen aber auch aufgrund der Normschliffe zur Kombination mit anderen Schliffbauteilen (z.B. Tropftrichter, Rührwellen usw.).
Marke: DWK Life Sciences 244505707
314.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Mit Mittelhals (NS): 29/32
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
DN 150 | |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Max. Betriebsdruck bei 250 °C | |
NS 45/40 | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
250 °C |