Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trockenrohr, gebogen, mit NS-Kern
Befüllt mit einem Trocknungsmittel schützt das Trockenrohr ein in einem Kolben befindliches Reaktionsgemisch vor Feuchtigkeit.
Marke:  DWK Life Sciences 242620806
30.88 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10400503
  • 33.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Trockenrohr ist meist ein gewinkeltes Glasrohr an dessen einem Ende sich ein Normschliff befindet. Das andere Ende ist offen. Zur Befüllung wird das Trockenrohr zunächst mit etwas Watte gestopft, dann wird das Trocknungsmittel eingefüllt und schließlich verhindert ein weiteres Stück Watte das Herausfallen des Trocknungsmittels.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Gebogen
  • Mit NS-Kern
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Schutz vor Feuchtigkeit
NS 24/29