Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dimrothkühler mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen
Der Dimrothkühler weist mit seiner Kühlspirale im Inneren eine große Kühlfläche auf und wird häufig als Rückflusskühler verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 242546101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durch die interne Kühlspirale zeichnet sich der Dimrothkühler durch seine große Kühlfläche aus (Kühlmittelfluss im Gegenstromprinzip). Die bekannteste Anwendung des Dimrothkühlers ist der Rückflusskühler. Ein Reaktionsgemisch wird erhitzt, die entstehenden Dämpfe kondensieren auf der Kühlspirale und werden in das Reaktionsgemisch zurückgeführt.
- Der Dimrothkühler besteht aus einer Kühlspirale, die sich in einem Röhrchen befindet
- Dieser Kühlertyp hat eine größere Wärmeaustauschfläche und damit einen besseren Kühleffekt als der Liebig- oder Allihnkühler
- Zwei herausnehmbare Kunststoffoliven zum Ein- und Auslassen des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Standard-Schliffverbindung
Spezifikation
Produkt- und Rückflusskondensator; Destillation; Kondensatoren mit einer Länge von 160 mm (mit Normschliffverbindung 14/23) und 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm | |
NS 14/23 | |
Nicht-DIN-Größe |
160 mm | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |