Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten nach Dafert-Muster mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 3330175
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13108019
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Drei-Wege-Absperrhahn aus Glas
  • Gerade Form
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
0,1 ml
Blau
Glas
Dafert-Büretten
Glas
Schellbachstreifen
Gerade
±0,075 ml