Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Nährbodenflasche, Rand gerade, für Glaskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen.
- Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Glaskappen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 105 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |