Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Nährbodenflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
5000 mL
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist.
- Mit Bördelrand oder geradem Hals für Metall-Kappe erhältlich
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 105 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur |
Enthält | mit Bördelrand |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |