Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden und angewinkeltem Seitenhals werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03214258
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10181991
  • 78.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12394
  • Mit Seitenhals mit einem 20°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Geschliffene Verbindung mit hoher konischer Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
500 ml
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals