Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter-Rohkörper , zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800
Rohkörper zur Weiterverarbeitung als Tropftrichter.
Marke:  DWK Life Sciences 210143606
199.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15241629
  • 216.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Tropftrichter dienen beispielsweise der dosierten Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch.
  • Zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
52 mm
Boro 3.3
Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung
250 mL
Autoklavierbar
10 St./Packung