Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Hals mit DIN-Gewinde GL 45, Bodentubus mit DIN-Gewinde GL 32
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Beschreibung
Absaugflasche, komplett mit PTFE-Spindel und rotem GL 45 Verschluss aus PBT.
- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
- Bodentubus mit GL 32 Gewinde
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosierung von Flüssigkeiten und Reagenzien |
Material | Borosilikatglas (3,3), Silikon, PTFE |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Halsausführung | Gewindegröße GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 101 mm |