Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) und Baume: für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Hydrometer in einfacher Form mit Doppelskala messen die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, und Baume in verschiedenen Bereichen
Marke:  H-B Instrument™ B61806-0800
 View more versions of this product
Product Code. 17440264
  • 51.04 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Messen Sie die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 1,00 bis 2,00, und Baume in verschiedenen Bereichen von 0° bis 70°
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °F)
  • Das Universalmodell (13-202-121) ist für schwere und leichte Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,700 bis 2,00 erhältlich
Order Info
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Specifications
Specifications
±0,005
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist.
Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
0,5 °
Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
0,005
165 mm
±0,5 °
0 bis 25 °
1,000 bis 1,225
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers