Learn More
H-B Instrument™ Durac™ 12:1 IR-Thermometer mit Alarm, Min./Max.Speicher und individuellem Kalibrierungsbericht
Misst die Oberflächentemperatur mit moderner Optik aus der Entfernung.H-B Instrument Durac 12:1 IR-Thermometer mit Alarm, Min./Max.Speicher und individueller Kalibrierbericht werden in Anwendungen mit hohen Temperaturbereichen verwendet, wenn der Benutzer sich in einem sicheren Abstand zum zu messenden Ziel befinden muss.
Marke:  H-B Instrument™ B61200-1500
Artikelnummer. 17541575
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Eine 9-V-Batterie, Kalibrierzertifikat und individuelle Seriennummer; getestet und kalibriert in H-B's exklusivem, dreifach nach ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten/registrierten Labor (Zert. Nr. 2448.01) gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet berührungslose Temperaturmessung von °F oder °C (Auflösung 0,1) für alle flüssigen, festen oder halbfesten Flüssigkeiten
  • Einfache Bedienung - Schalten Sie es ein, zeigen Sie auf die Probe, und lesen Sie ab
  • 12-Punkt-Kontur-Laserstrahl-Sichtung
  • Mit Max./Min.-Speicher, Hoch-/Niedrigalarm, Laserstrahl-Sichtung, Sperrfunktion für kontinuierliche Messung, Mittelwert und Differential, hintergrundbeleuchteter Anzeige und automatischer Abschaltung
  • Wird in vielen Labor- und Anlagenumgebungen eingesetzt
  • Die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche erleichtert die Lagerung
Spezifikationen
  • Bereich:-20 °C bis +537 °C (-4 °F bis +999 °F)
  • Genauigkeit:2,5 °C von -20 bis 50 °C; ±(1 % des Messwerts +1 °C) von 51 bis 537 °C.
  • Auflösung:0,1 °
  • Emissivität:0,95 (fest)
  • DTS:12:1
  • Abmessungen (T x B x H):16,2 x 5,6 x 19 cm (6,4 x 2,2 x 7,5 Zoll)
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
100, 200 °C
6,4 in.
0,95 (fest)
7,5 in.
Eine 9-V-Batterie, Kalibrierzertifikat und individuelle Seriennummer; getestet und kalibriert in H-B's exklusivem, dreifach nach ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten/registrierten Labor (Zert. Nr. 2448.01) gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.
2,2 in.
1000 °F
-4 °F
-4 bis +999 °F
2,5 °C von -20 ° bis 50 °C; ±(1 % des Messwerts +1 °C) von 51 ° bis 537 °C
CE-Kennzeichnung, RoHS-konform
16,2 cm
Für Labor- und Anlagenumgebungen.
19 cm
0,1 °
Durac 12:1 IR-Thermometer mit Alarm, Min./Max. Speicher und individuellem Kalibrierungsbericht
537 °C
-20 °C
-20°bis +537 °C
5,6 cm