Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-12X32
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17778237
  • 687.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und -komponenten
  • 1073B Tyvek™-Konstruktion ermöglicht ein optimales Durchdringen von Dampf während der Sterilisation
  • Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
  • Gleichbleibend starke Werksversiegelung
  • Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
  • Schützt vor Reißen und Durchstechen infolge von scharfen Kanten und schweren Maschinenteilen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Chargenrückverfolgbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
100/Karton
32 x 12 in.
81 cm
30,5 cm
Anwendungsabhängig
Heißversiegelung
Ja
Ersatzteile/Komponenten für pharmazeutische Geräte (Stopfen, Dichtungen usw.)
1615 g/m2/24 Std
Dampf-
32 in.
12 in.