Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix-Standard-Kit (Farbstoffsatz G5)
Mithilfe der Mehrkomponenten-Matrix können die Proben nach Markierung mit den fünf verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch analysiert werden.
Marke: Applied Biosystems™ a25775
Includes: Enthält 5 farbstoffmarkierte Oligonukleotide zur Erzeugung der Mehrkomponenten-Matrix in einer 1X-TE-Lösung
Beschreibung
Das DS-33 Matrix-Standard-Kit Dx (Dye Set G5) dient zum Generieren der erforderlichen „Mehrkomponenten-Matrix“ für die Analyse von 6-FAM™, VIC™, NED™, PET™ und LIZ™ farbstoffmarkierten DNA-Fragmenten auf Applied Biosystems™ Genanalysatoren der Serie 3500 Dx.Bestellinformation
Jeweils
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Enthält 5 farbstoffmarkierte Oligonukleotide zur Erzeugung der Mehrkomponenten-Matrix in einer 1X-TE-Lösung Bei 2 bis 8 °C lagern | |
3500 Dx Genanalysator | |
DS-33-Matrix-Standard-Kit |
DX DS-33-Matrix-Standard-Kit, 8 Durchläufe, LIZ™ Farbstoff, Nasseis, für 3500 Dx Genanalysator, 2 bis 8 °C Lagertemperatur | |
LIZ | |
8 Durchläufe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur