Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0
Der DS-33 GeneScan™ Installationsstandard besteht aus gepoolten PCR-Produkten, die mit den Farbstoffen 6-FAM™, VIC™, NED™ und PET™ gekennzeichnet sind.
Marke: Applied Biosystems™ 4376911
521.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jedes Kit enthält vier Röhrchen des GeneScan™ Installationsstandards DS-33 und ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™-Standardformats v.2.0.
Beschreibung
Das Kit enthält auch ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™-Größenstandards 2.0.Bestellinformation
Kit
Spezifikation
Jedes Kit enthält vier Röhrchen des GeneScan™ Installationsstandards DS-33 und ein Röhrchen des GeneScan™ 600 LIZ™ Größenstandards v2.0. Lagern Sie die DS-33-Röhrchen bei -25 bis -15 °C Lagern Sie den GeneScan 600 LIZ Größenstandard v2.0 nach dem Auftauen bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt. |
|
3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator | |
GeneScan™, LIZ™ | |
1 kit | |
Standard |
Rörchen | |
FAM, LIZ, NED, PET, VIC | |
Installationsstandard | |
Trockeneis |