Learn More
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Dieses Matrix Standard-Set wird zur Generierung der 'Multikomponentenmatrix' verwendet, die für die Analyse fluoreszierender farbstoffmarkierter DNA-Fragmente erforderlich ist.
Marke:  Applied Biosystems™ 4345827
Artikelnummer. 16305302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 4 Oligonukleotide, die jeweils mit 6FAM™, HEX™, NED™ und ROX™ gekennzeichnet sind
Beschreibung
Beschreibung
Das DS-30 Matrix Standard-Kit enthält 4 Oligonukleotide, die mit 6-FAM™, HEX™, NED™ und ROX™ gekennzeichnet und in einem einzelnen Röhrchen vorgemischt sind. Dieses Matrix Standard-Kit dient zum Generieren der “Multikomponenten-Matrix”, die für die Analyse fluoreszierender farbstoffmarkierter DNA-Fragmente auf Applied Biosystems™ Systemen erforderlich ist. Die Datenerfassungssoftware für diese Instrumente verwendet die Multikomponenten-Matrix, um die Proben nach Markierung mit den vier verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch in nur einer Kapillare zu analysieren.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 runs
SeqStudio™ 3500, 3730xl und 3130 Serie Instrumente
Nasseis