Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Trocknungsröhrchen mit NS-Konus
Hervorragend geeignet zum Schutz von Reaktionen vor Feuchtigkeit bei gleichzeitigem Druckausgleich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Trocknungsröhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05337004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10189600
  • 35.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchen in einem Winkel von 75 ° gebogen
  • In verschiedenen Konusgrößen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Gebogen
Trocknungsröhrchen
NS 29/32