Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, gebogen, (Calciumchlorid-Röhrchen)
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05333013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12610-konforme Trocknungsröhrchen, gebogen
- Mit Kugelventil und Schlauchanschluss
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
150 mm | |
Duran Glas |