Learn More
LABPLAS Dry Sani-Sponge
Biocide free dry sponge for sampling surfaces.
Marke:  LABPLAS KSS-82100
Artikelnummer. 17900255
  • 687.00 CHF / 60 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SANI-SPONGE
  • Dry sponge
  • Dimensions: 178 x 305 mm
  • Holds: 1650 mL
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterile