Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marke: Thermo Scientific™ 88882150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Spezifikation
Rotierende Trommel | |
290 mm | |
15 ml-Röhrchen | |
30 |
Edelstahl | |
30 x 15 ml Rotatortrommel | |
Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016) |