Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marke:  Thermo Scientific™ 88882156
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17348282
  • 372.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Spezifikation
Spezifikation
Rotierende Trommel
380 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 26 mm
76
Edelstahl
76 x Röhrchenrotatortrommel mit einem Durchmesser von 26 mm
Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016)