Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marke: Thermo Scientific™ 88882155
Additional Details : Gewicht : 1.95000kg
Beschreibung
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Spezifikation
Rotierende Trommel | |
380 mm | |
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm | |
142 |
Edelstahl | |
142 x Röhrchenrotatortrommel mit einem Durchmesser von 17 mm | |
Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016) |