Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marke: Thermo Scientific™ 88882154
Detalles adicionales : Gewicht : 1.55000kg
Descripción
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Especificaciones
Rotierende Trommel | |
310 mm | |
Röhrchen mit einem Durchmesser von 18,5 mm | |
64 |
Edelstahl | |
64 x Röhrchenrotatortrommel mit einem Durchmesser von 18,5 mm | |
Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016) |