Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marke: Thermo Scientific™ 88882152
Additional Details : Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Spezifikation
Rotierende Trommel | |
290 mm | |
10/15 ml, 5/7 ml Röhrchen | |
30 |
Edelstahl | |
10 x 10/15 ml und 20 x 5/7 ml Rotatortrommel | |
Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016) |