Learn More
asecos™ Fassregal mit PE Auffangwanne
Sicheres Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen
705.00 CHF - 1085.00 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Typ | Drum Rack |
Höhe (angloamerikanisch) | 61.81 in. |
Höhe (metrisch) | 1570.00 mm |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17806516
|
asecos™
13244 |
42 kg |
705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816516
|
asecos™
13147 |
49 kg | N/A | ||||||
17816416
|
asecos™
13137 |
76 kg |
966.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846516
|
asecos™
13126 |
97 kg |
1085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Lagerung von Säuren, Laugen und weiterer aggressiver Chemikalien
- Sicheres Abfüllen durch vorstehende Auffangwanne
Spezifikation
Stahl | |
Drum Rack | |
61.81 in. | |
1570.00 mm |