missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich
Dieser Trichter eignet sich zum langsamen Hinzufügen luftempfindlicher Reagenzien in einer vakuumdichten Umgebung. Der Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich erleichtert die tropfenweise Zugabe von Reagenzien.
283.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Beschreibung | Druckausgleich |
Skala | Ja |
Graduierungen | 2 ml |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11803881
|
Witeg™
1 895 007 |
500 ml | 2 ml | ST 29/32 |
283.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Druckausgleichend.
- Graduiert.
- Packung: 2 Stück.
Spezifikation
Glas | |
Druckausgleich | |
Ja | |
2 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts