Learn More
Droperidol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15638695
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Droperidol
CAS 548-73-2
Schmelzpunkt 148.0°C to 149.0°C
Verlust bei Trocknung 5% max. (70°C, 4 h) (vaccuum)
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C22H22FN3O2
Menge 1 g
Synonym droperidol, droleptan, inapsine, dehydrobenzperidol, properidol, sintodril, sintosian, inapsin, vetkalm, dridol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chlorofom
InChI-Schlüssel RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CC=C1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CCCC(=O)C4=CC=C(C=C4)F
IUPAC-Name 3-[1 -[4 -(4 -fluorphenyl)-4 -Oxobutyl]-3,6 -Dihydro-2 H-pyridin-4-yl]-1 H-benzimidazol-2-ons
Molekulargewicht (g/mol) 379.43
PubChem CID 3168
ChEBI CHEBI:4717
Formelmasse 379.43