Learn More
Trinkwasserstandards ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, Satz von2 , SPEX CertiPrep™
Trinkwasser-Schadstoff-Standards ohne Quecksilber für AA & ICP, 125 mL, SPEX CertiPrep™ . Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke: SPEX Certiprep DW-SETN
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Trinkwasserstandards
- 125 ml Volumen
- Enthält EP-8N und EP-4
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Trinkwasserstandards ohne Quecksilber | |
2 x 125 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
2 % HNO3 |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur