Learn More
Dierit™ mit Indikator, 8 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662400
Click to view available options
Menge:
454 g
2.3 kg
12 x 454 g
Verpackung:
Fasertrommel
Glasflasche
Mit Indikator, 8 Mesh, Dierite™ ist eine Marke der W. A. Hammond Dierite Company, Ltd
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calciumsulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Sulfate
Namenshinweis With indicator
Material Calcium Sulfate
Menge 454 g
Strukturformel CaSO4
Netzgröße 8mesh
UN-Nummer UN3077
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 136.14g/mol