Learn More
Dierit™ mit Indikator, 4 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15632400
Click to view available options
Menge:
454 g
2.3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Mit Indikator, 4 Mesh, Dierite™ ist eine Marke der W. A. Hammond Dierite Company, Ltd
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfat
Namenshinweis Mit Indikator
Material Calciumsulfat
Menge 454 g
Strukturformel CaSO4
Netzgröße 4 Netz
UN-Nummer UN3077
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
Formelmasse 136.14 mol