Learn More
Dierit™ mit Indikator, 6 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
454 g
2.3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumsulfat |
Farbe | Blau |
Schmelzpunkt | 1450 °C |
Physikalische Form | Fest |
Material | Calciumsulfat |
Menge | 454 g |
Strukturformel | CaSO4 |
UN-Nummer | UN3077 |
Verpackung | Glasflasche |
Partikelgröße | -6 Netze |