Learn More
Cole Parmer Dierite™ Trockenmittel in Zylinder
Effiziente Trockeneinheit für Analysewaagen
Marke: Cole Parmer 07193-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die statische Absorption von Feuchtigkeit in geschlossenen Behältern mit einem Volumen von bis zu 6 Kubikfuß
- Absorbiert bis zu 3/8 oz. (10 g) Wasserdampf
- Perforierter Stahlzylinder mit 5 1/4 oz. (150 g) Dierite Absorber gefüllt
- Nachdem das Trockenmittel verbraucht ist, kann es durch Erhitzen auf 220 °C (425 °F) für 1 Stunde regeneriert werden.
Bestellinformation
Gesamtziel:1 1/2 Durchm. x 6 Zoll H (3,8 x 15 cm).
Spezifikation
3,81 cm | |
Metall | |
150 g Absorptionsmittel |
Mini-Entfeuchter | |
Statische Trocknung von Luft und Gasen bis zu einem Taupunkt von -100 ° F, praktische Trocknungseinheit für die analytische Ausgleichskammer oder andere kleine Gehäuse | |
1,5 in. |