Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel Gaswaschflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Komplett mit Aufsatz (mit Filterpapier)
- Schliffmanschette: NS 29/32
- Aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12596 |