Learn More
Thermo Scientific™ Phire™ Heißstart II DNA-Polymerase
DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl für eine einheitlich stabile Amplifikation bei minimalem Optimierungsaufwand
Marke: Thermo Scientific™ EP1702
196.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase; 10X DreamTaq-Puffer
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C
Spezifikation
Enthält: • 100 μl DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase (5 E/μl) • 2 x 1,25 ml 10x DreamTaq-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2) Bei -5 bis -30 °C lagern. |
|
DreamTaq DNA-Polymerase | |
500 E | |
Hot-start PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
Niedrig | |
Standard | |
Nass- oder Trockeneis | |
5 U/μL | |
3'-A | |
Colorless |