Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
DRAQ7 Dye ist ein heller, anwenderfreundlicher DNA-Fluoreszenzfarbstoff, der nicht lebensfähige Zellen durch Durchflusszytometrie ausschließt.
Marke:  Invitrogen™ D15105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16317895
  • 165.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieser Farbstoff hat Anregungsmaxima bei 599/644 nm und Emissionsmaxima bei 678/697 nm.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Schnelles Totzellfärben ohne Waschschritte
• Keine UV-Anregung und keine spektrale Emissionsüberlappung mit PE
DRAQ7 Dye ist ein nicht-membrangängiger Farbstoff, der schnell die doppelsträngige DNA (dsDNA) toter oder permeabilisierter Zellen färbt. Der Farbstoff kann durch Wellenlängen von 488 bis 647 nm angeregt werden, wird aber durch rote Laserlinien optimal angeregt. Seine Emissionsmaxima liegt bei 697 nm, wenn interkaliert mit dsDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Farbstoff
50 Assays