Learn More
Elma™ Drain Sieve for Parts Holder
Stainless steel sieve for use in the drain of an Elmasonic ultrasonic device of size 30 to 300.
Marke:  Elma™ 1045648
Artikelnummer. 17801307
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dirt particles ≥0.15 mm are caught in the wire mesh of the drain strainer and thus cannot clog the water drain
  • Clean items with a wide variety of geometries, from small watch components and items of jewelry to conical flasks, test tubes and even dental products in your ultrasonic bath
  • Optimum positioning of the items inside the bath is a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
  • Allows items to be individually positioned
  • Lets you clearly structure your cleaning process
  • Prevents scratches on the tank floor
  • Holders are available for various applications
  • Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Spezifikation
Spezifikation
Drain Sieve
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY