Learn More
Cytiva SPONGE DACRON,4.03X3.48,3/PK
Marke: Cytiva 80-6421-62
Additional Details : Gewicht : 0.01504kg
Beschreibung
Bestellinformation
- Maße: 9 x 10.5 cm (3.54 x 4.13 in)
- Stärke: 6 mm (0.25 Zoll)
Spezifikation
Vertikale Mini-Gel-Elektrophoreseeinheit | |
Blotting-Schwamm | |
0,23 in. | |
0,6 cm |