Learn More
BRAND™ Dr. Schilling™ Automatische Ersatzbüretten aus AR-Glas
Modell nach Dr. Schilling, aus AR-GLAS™ hergestellt. Zur Verwendung mit automatischen Büretten.
60.15 CHF - 63.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Büretten
Material Borosilikatglas
Typ Automatische Bürette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10238460
Unterlagen ansehen
BRAND™
23713
10 ml
60.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10064310
Unterlagen ansehen
BRAND™
23715
15 ml
60.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10647671
Unterlagen ansehen
BRAND™
23718
50 ml
63.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Für die Verwendung mit automatischen Büretten
  • Dr. Schilling Muster
  • Rückseite im Schellbach-Stil
Spezifikation
Spezifikation
Automatische Büretten
Borosilikatglas
Automatische Bürette