Learn More
Dräger™ 8101671 10 DR METHYLBROMID 0,5/A
Marke: Dräger™ 8101671
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Methyl Bromide 0.5/a | |
10 | |
2 to 5 min. | |
10° to 25°C |
0.5 to 30ppm | |
10 | |
50 °F bis 77 °F |