Learn More
Dräger™ Draeger-Roehrchen Quecksilberdampf 0,1/B VPE=10 Stck.
Marke:  Dräger™ CH23101
Artikelnummer. 12886663
  • 177.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
  2. Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
Quecksilber 0,1/b
0,05 bis 2 mg/m3
10
32 bis 104 °F
Weniger als 20 mg/l
40 bis 1
10 min
0 bis 40 °C