Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Aceton
Detektorröhrchen
Marke: Dräger™ CH22901
Beschreibung
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Bei einigen der Detektorröhrchen besteht die Möglichkeit der Erweiterung des aufgeführten Messbereichs. Wenden Sie sich an Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikation
Detektorröhrchen | |
5 bis 20 mg/l | |
10 | |
4 min | |
0 bis 40 °C |
Aceton | |
100 bis12000 | |
10 | |
32 bis 104 °F | |
Aceton 100/b |