Learn More
Dräger™ Pac™ 7000 Eingasdetektor
Der kompakte, robuste Einzelgasdetektor bietet zahlreiche Funktionen und eine unbegrenzte Gerätelebensdauer
Marke: Dräger™ 8318975
Includes: Krokodilklemme aus Edelstahl
Beschreibung
Sowohl Batterie als auch Sensor können ausgetauscht werden. Verschiedene Alarm- und Betriebsfunktionen (TWA- und STEL-Alarme, Bump-Testintervall usw.) für maximale Vielseitigkeit einstellbar.
- Konzentrationsanzeige gibt alle Informationen als Zahlen und Symbole an, kann zur besseren Lesbarkeit mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden
- Zeigt kontinuierlich die aktuell gemessene Konzentration sowie die Anzeige- und Warnfunktionen an; PEAK, TWA und STEL leicht zugänglich
- Warnsymbol weist den Anwender darauf hin, wenn ein Bump-Test erforderlich ist; das Intervall kann vom Anwender angepasst werden
- Individuelle Betriebszeiten können auch über eine Zeitschaltuhr eingestellt werden
- Chemikalienbeständiges und stoßfestes Gehäuse mit einer schützenden Gummibeschichtung
- Schnell reagierende XXS-Sensoren sind so positioniert, dass Gaszufluss von oben und vorne möglich ist
- Optische, akustische und Vibrationsalarme benachrichtigen den Anwender, wenn einstellbare Schwellenwerte überschritten wurden. Der Zweiton-Alarm sorgt für eine optimale Wahrnehmung
- Die IR-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen Datendownload vom internen Datenlogger; System kann über Verbindungskrade oder ein E-Cal System mit einem PC verbunden werden (separat erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Safety Kundendienst)
- Betrieb in einem Temperaturbereich von ca. -20° bis +120 °F (-30° bis +50 °C); relative Luftfeuchtigkeit,10 bis90 %
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 0.8 x 2.5 x 3.3 Zoll (2.0 x 6.4 x 8.4 cm). Gewicht: 3.8 oz. (120 g).
Certifications
Schutzart: IP65 für Eindringschutz. UL/cUL klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I, II, Division 1, Gruppen A, B, C, D, E, F, G, Temperaturcode T 4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T 4 oder I M 1 EEx ia I, T 4 . CE-Kennzeichnung.
Spezifikation
Akustisch, optisch, vibrierend | |
1 Zoll | |
Kohlendioxid | |
6.4 cm | |
65 | |
700 bis 1300 hPa | |
30 s | |
-20 ° bis +40 °C | |
106 g | |
8.4 cm |
5500 h | |
2.5 cm | |
2.5 Zoll | |
10 bis 90 % | |
0 bis 5 % | |
0.1% | |
-4 bis +104 °F | |
3.8 oz. | |
3.3 Zoll |