Learn More
Dräger™ Pac™ 7000 Eingasdetektor
Der kompakte, robuste Einzelgasdetektor bietet zahlreiche Funktionen und eine unbegrenzte Gerätelebensdauer
Marke:  Dräger™ 8318973
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10753217
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Krokodilklemme aus Edelstahl
Beschreibung
Beschreibung
Sowohl Batterie als auch Sensor können ausgetauscht werden. Verschiedene Alarm- und Betriebsfunktionen (TWA- und STEL-Alarme, Bump-Testintervall usw.) für maximale Vielseitigkeit einstellbar.
  • Konzentrationsanzeige gibt alle Informationen als Zahlen und Symbole an, kann zur besseren Lesbarkeit mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden
  • Zeigt kontinuierlich die aktuell gemessene Konzentration sowie die Anzeige- und Warnfunktionen an; PEAK, TWA und STEL leicht zugänglich
  • Warnsymbol weist den Anwender darauf hin, wenn ein Bump-Test erforderlich ist; das Intervall kann vom Anwender angepasst werden
  • Individuelle Betriebszeiten können auch über eine Zeitschaltuhr eingestellt werden
  • Chemikalienbeständiges und stoßfestes Gehäuse mit einer schützenden Gummibeschichtung
  • Schnell reagierende XXS-Sensoren sind so positioniert, dass Gaszufluss von oben und vorne möglich ist
  • Optische, akustische und Vibrationsalarme benachrichtigen den Anwender, wenn einstellbare Schwellenwerte überschritten wurden. Der Zweiton-Alarm sorgt für eine optimale Wahrnehmung
  • Die IR-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen Datendownload vom internen Datenlogger; System kann über Verbindungskrade oder ein E-Cal System mit einem PC verbunden werden (separat erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Safety Kundendienst)
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von ca. -20° bis +120 °F (-30° bis +50 °C); relative Luftfeuchtigkeit,10 bis90 %
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 0.8 x 2.5 x 3.3 Zoll (2.0 x 6.4 x 8.4 cm). Gewicht: 3.8 oz. (120 g).
Certifications
Schutzart: IP65 für Eindringschutz. UL/cUL klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I, II, Division 1, Gruppen A, B, C, D, E, F, G, Temperaturcode T 4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T 4 oder I M 1 EEx ia I, T 4 . CE-Kennzeichnung.
Spezifikation
Spezifikation
Akustisch, optisch, vibrierend
1 Zoll
Wasserstoffcyanid
6.4 cm
65
700 bis 1300 hPa
15 s
-20 ° bis +50 °C
106 g
8.4 cm
5500 h
2.5 cm
2.5 Zoll
10 bis 90 %
0 bis 50
0.1
-4 bis +122 °F
3.8 oz.
3.3 Zoll