Learn More
Dräger™ Wasserstoffsulfid (H2 S) XXS Ersatzsensor
XXS Ersatzsensor, für die Verwendung mit Pac 7000, X-am 2000 und X-am 5000 Mehrgasdetektoren.
Marke:  Dräger™ 6810883
Artikelnummer. 15513975
  • 484.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
  • Auflösung: 1 ppm
  • Garantie: 2 Jahre
  • Schwefelwasserstoff (H2S)
Spezifikation
Spezifikation
Schwefelwasserstoff
PAC 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigas-Detektoren
Ersatzsensor