Learn More
Dräger™ Wasserstoffcyanid (HCN) XXS-Sensor
XXS Ersatzsensor, für die Verwendung mit Pac 7000 X-am 5000 und X-am 5600 Multigasdetektoren.
Marke: Dräger™ 6810887
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 50 ppm
- Auflösung: 0.1 ppm
- Garantie: 2 Jahre
- Wasserstoffcyanid (HCN)
Spezifikation
Wasserstoffcyanid | |
PAC 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigas-Detektoren | |
Ersatzsensor |