Learn More
Dräger™ Dräger-Röhrchen Xylol 10-300 PPM
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
75 bis 500 s | |
0 bis 40 °C |
o-Xylol CMS Chip | |
10 bis 300 | |
32 bis 104 °F |